Learn More
Dietazina sulfona, Mikromol™
Descripción
Dietazina sulfona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethazine Sulfone |
| CAS | 13401-03-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Diethazine Sulfone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H22 N2 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N,N-Diethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine 5,5-Dioxide, Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)ethyl]-, 5,5-dioxide (6CI,8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22N2O2S/c1-3-19(4-2)13-14-20-15-9-5-7-11-17(15)23(21,22)18-12-8-6-10-16(18)20/h5-12H,3-4,13-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)CCN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 2-(5,5-dioxofenotiazin-10-il)-N,N-dietiletanamina |
| Mostrar más |