Learn More
Dietazina, LoGiCal
Código de producto. 30459191
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459191 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459191 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1593.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethazine
CAS 60-91-3
Nombres de analitos o componentes Diethazine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C18 H22 N2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-, Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)ethyl]- (8CI), 10-(2-Diethylaminoethyl)phenothiazine, Diethazine, Dolisina, Eazamine, Eazaminum, Ethylemin, N-(2'-Diethylaminoethyl)dibenzoparathiazine, N-(Diethylaminoethyl)thiodiphenylamine, Parkazin, RP 2987
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2S/c1-3-19(4-2)13-14-20-15-9-5-7-11-17(15)21-18-12-8-6-10-16(18)20/h5-12H,3-4,13-14H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCN(CC)CCN1c2ccccc2Sc3ccccc13
Nombre IUPAC N,N-dietil-2-fenotiazin-10-iletanamina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 298.45
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1504 g/mol