Learn More
Clorhidrato de dietazina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de dietazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethazine Hydrochloride |
| CAS | 341-70-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Diethazine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H22 N2 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Antipar, Aparkazin, Casantin, Deparkin, Diethazine hydrochloride, Diethazine monohydrochloride, Diethazinium chloride, Dinezin, Dinezine, Diparcol, Latibon, Thiantan, Thiontan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22N2S.ClH/c1-3-19(4-2)13-14-20-15-9-5-7-11-17(15)21-18-12-8-6-10-16(18)20;/h5-12H,3-4,13-14H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCN(CC)CCN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | N,N-dietil-2-fenotiazin-10-iletanamina;clorhidrato |
| Mostrar más |