Learn More
Clorhidrato de dietazina, LoGiCal
Código de producto. 30458138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458138 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458138 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1593.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethazine Hydrochloride
CAS 341-70-8
Nombres de analitos o componentes Diethazine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 N2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Antipar, Aparkazin, Casantin, Deparkin, Diethazine hydrochloride, Diethazine monohydrochloride, Diethazinium chloride, Dinezin, Dinezine, Diparcol, Latibon, Thiantan, Thiontan
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2S.ClH/c1-3-19(4-2)13-14-20-15-9-5-7-11-17(15)21-18-12-8-6-10-16(18)20;/h5-12H,3-4,13-14H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCN(CC)CCN1c2ccccc2Sc3ccccc13
Nombre IUPAC N,N-dietil-2-fenotiazin-10-iletanamina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 334.91
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.127 g/mol