Learn More
Dietanolamina, TRC
Código de producto. 30132471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
500 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132471 500 g 500 g
30137505 25 g 25 g
17945005 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132471 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD441900500G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-42-2
Fórmula molecular C4 H11 N O2
Peso molecular (g/mol) 105.14
Sinónimo 2,2'-Iminobisethanol, Ethanol, 2,2'-iminodi- (8CI), 2,2'-Azanediyldiethanol, 2,2'-Dihydroxydiethylamine, 2,2'-Iminobis[ethanol], 2,2'-Iminodi-1-ethanol, 2,2'-Iminodiethanol, 2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine, Bis(hydroxyethyl)amine, DEA, DEA 80, DEAO-LF, DEOA LF, Dabco DEOA-LF, Di(2-hydroxyethyl)amine, Di(β-hydroxyethyl)amine, Diethanolamine, Diethanolamine 80, Diolamine, Iminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Di(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Diethanolamine, NSC 4959, Niax DEOA-LF, Tegoamin DEOA 85
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxietilamino)etanol
SMILES OCCNCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethanolamine
Cantidad 500 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.079