Learn More
Dietanolamina-d8, TRC
Código de producto. 30376807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376807 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30376807 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44190210MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethanolamine-d8
CAS 103691-51-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C4 2H8 H3 N O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2,2'-iminobis- (9CI, ACI), 2,2'-Iminobis[ethan-1,1,2,2-d4-ol] (ACI), Diethanolamine-d8, Diethanolamine-D8, Bis(2-hydroxyethyl)-d8-amine, Bis(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)amine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])O
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetradeuterio-2-[(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hidroxietil)amino]etanol
Peso molecular (g/mol) 113.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.1292
Porcentaje de pureza >95