Learn More
Dietanolamina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethanolamine-d8 |
| CAS | 103691-51-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C4 2H8 H3 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2,2'-iminobis- (9CI, ACI), 2,2'-Iminobis[ethan-1,1,2,2-d4-ol] (ACI), Diethanolamine-d8, Diethanolamine-D8, Bis(2-hydroxyethyl)-d8-amine, Bis(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])O |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-[(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hidroxietil)amino]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 113.18 |
| Mostrar más |