Learn More
Dietanolamina, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15588384 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
2,5 l
Código de producto.
15588384 2,5 l
1 options
Código de producto. 15588384 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 7026.2500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
CAS 111-42-2
Punto de fusión 28°C
Densidad 1.1 g/cm³ (20°C)
Punto de ebullición 268.8°C (1013 hPa)
Temperatura de inflamación 176°C
Residuos de ignición max. 0.005%
Intervalo de porcentaje de ensayo mín. 98,5 %
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H11NO2
Número MDL MFCD00002843
Cantidad 2.5 L
Clave InChI ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCNCCO
Nombre IUPAC 2-[(2-hidroxietil)amino]etan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 105.14