Learn More
Diésel; material de referencia certificado multiparamétrico, con certificación UKAS ISO 17034/ISO 17025, 500 ml, Paragon Scientific™
Código de producto. 16090182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16090182 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 16090182 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor CRMUMPGO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00€
    479.85€ / 500 ml
    Ahorro 20.15€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Los materiales de referencia certificados multiparamétricos son materiales de referencia certificados dobles de nivel superior, certificados de acuerdo con ISO 17025 e ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS. Certificación totalmente dual de acuerdo con ISO 17025 e ISO 17034 con arreglo a nuestra acreditación UKAS.
  • Certificado para viscosidad, densidad, punto de inflamación, punto de nube, CFPP y destilación utilizando los protocolos de métodos de prueba ASTM / IP y EN.
  • El más alto nivel de garantía de acreditación, que proporciona los datos certificados más creíbles de que se dispone actualmente en todo el mundo.
  • Los bajos niveles de incertidumbre logran la máxima precisión de datos.
  • Los múltiples parámetros de prueba proporcionan una solución flexible y rentable.
  • Todos los datos generados exclusivamente por los laboratorios acreditados por la norma ISO 17025 de UKAS.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales
  • 18 meses de vida útil.
  • 500 Ml de envase de vidrio inerte con tapa a prueba de manipulación proporciona absoluta garantía de integridad de las muestras.
  • En stock y disponible para envío inmediato.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Número UN UN 1202
Cantidad 500 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Multi-Parameter Certified Reference Material, diesel
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: diesel fuel
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.