Learn More
Combustible diésel 2 compuesto 50000 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | No. 2 Diesel Oil |
| CAS | 68334-30-5 |
| Nombres de analitos o componentes | No. 2 Diesel Oil |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Concentración | 50000 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Fuels, diesel, Diesel fuel oil, Diesel oil, Diesel oil (petroleum), Diesel test fuel, HRD 76, NATO-F 76, Diesel fuel |
| Solvent or Matrix | Diclorometano |
| Cantidad | 1 mL |