Learn More
Dienogest, TRC
Código de producto. 30134228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134228 100 mg 100 miligramos
30137907 25 mg 25 miligramos
18092840 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134228 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD441870100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65928-58-7
Fórmula molecular C20 H25 N O2
Peso molecular (g/mol) 311.42
Sinónimo (17α)-17-Hydroxy-3-oxo-19-norpregna-4,9-diene-21-nitrile, 17α-Cyanomethyl-17β-hydroxyestra-4,9-dien-3-one, Dienogest, Dienogestril, Dinagest, STS 557
Nombre IUPAC 2-[(8S,13S,14S,17R)-17-hidroxi-13-metil-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantrina-17-il]acetonitrilo
SMILES C[C@]12CCC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dienogest
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25NO2/c1-19-8-6-16-15-5-3-14(22)12-13(15)2-4-17(16)18(19)7-9-20(19,23)10-11-21/h12,17-18,23H,2-10H2,1H3/t17-,18+,19+,20-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.1885