Learn More
Dienogest, MedChemExpress
Código de producto. 16468338
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468338 10 mg 10 miligramos
16424227 50 mg 50 miligramos
16418086 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16468338 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB008410mg
MedChemExpress Dienogest(STS-557) is a specific progesterone receptor agonist with potent oral endometrial activity and is used in the treatment of endometriosis.
Dienogest(STS-557) is a specific progesterone receptor agonist with potent oral endometrial activity and is used in the treatment of endometriosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dienogest
Forma física Solid
CAS 65928-58-7
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H25NO2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo STS 557
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (80.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](O)(CC#N)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3CC2)=O
Peso molecular (g/mol) 311.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.42
Porcentaje de pureza 99.7%