Learn More
Dienogest-d8 (mayor), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dienogest-d8 |
| CAS | 2376035-92-4 |
| Fórmula molecular | C20H17D8NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (17α)-17-Hydroxy-3-oxo-19-norpregna-4,9-diene-21-nitrile-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO2/c1-19-8-6-16-15-5-3-14(22)12-13(15)2-4-17(16)18(19)7-9-20(19,23)10-11-21/h12,17-18,23H,2-10H2,1H3/t17-,18+,19+,20-/m1/s1/i3D2,6D2,10D2,12D,17D |
| SMILES | [2H][C@@]12CCC3=C([2H])C(C([2H])([2H])CC3=C1C([2H])([2H])C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(C([2H])([2H])C#N)O)=O |
| Nombre IUPAC | 2-((8S,13S,14S,17R)-17-hidroxi-13-metil-3-oxo-2,3,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il-2,2,4,8,11,11-d6)acetonitrilo-d2 |
| Peso molecular (g/mol) | 319.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.24 |