Learn More
Dienestrol, MedChemExpress
Código de producto. 16424597
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16424597 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16424597 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1403
MedChemExpress Dienestrol is a synthetic, non-steroidal estrogen, is an estrogen receptor agonist, for the treatment of menopausal and postmenopausal symptoms.
Dienestrol is a synthetic, non-steroidal estrogen, is an estrogen receptor agonist, for the treatment of menopausal and postmenopausal symptoms.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dienestrol
CAS 84-17-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 155 mg/mL (581.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES C/C=C(C1=CC=C(O)C=C1)/C(C2=CC=C(O)C=C2)=C/C
Peso molecular (g/mol) 266.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.33
Porcentaje de pureza 96.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death