Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dieldrin |
| CAS | 60-57-1 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 91396 |
| Color | Marrón claro |
| Punto de fusión | 175°C to 176°C |
| Sinónimo | 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-6,7-epoxy-1,4:5,8-dimethanonaphthalene |
| Peso molecular (g/mol) | 380.9 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |