Learn More
Didox, MedChemExpress
Código de producto. 16477758
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477758 10 mg 10 miligramos
16473727 50 mg 50 miligramos
16437616 100 mg 100 miligramos
16410228 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16477758 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19387
MedChemExpress Didox (NSC-324360) is a synthetic ribonucleotide reductase (RR) inhibitor.
Didox (NSC-324360) is a synthetic ribonucleotide reductase (RR) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Didox
CAS 69839-83-4
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H7NO4
Cantidad 10 mg
Sinónimo NSC-324360
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (591.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NO)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 169.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.13
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death