Learn More
Didodecilmetilamina, TRC
Código de producto. 30382690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382690 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30382690 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4417351G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Didodecylmethylamine
CAS 2915-90-4
Fórmula molecular C25 H53 N
Cantidad 1 g
Sinónimo N-Dodecyl-N-methyl-1-dodecanamine, Dilaurylmethylamine, Dilaurylmonomethylamine, Farmin M 2-2095, Farmin M2 20, Methyldidodecylamine, N,N-Didodecyl-N-methylamine, N,N-Didodecylmethylamine, N-Dodecyl-N-methyldodecan-1-amine, N-Methyl-N,N-didodecylamine, N-Methyldidodecylamine, N-Dodecyl-N-methyldodecan-1-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C25H53N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26(3)25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h4-25H2,1-3H3
SMILES CCCCCCCCCCCCN(C)CCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC N-dodecil-N-metildodecan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 367.695
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.418