Learn More
Didodecildimetilamonio cloruro, TRC
Código de producto. 17953745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17953745 5 g 5 g
17984765 10 g 10 g
17943865 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17953745 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4417605G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3401-74-9
Fórmula molecular C26 H56 N . Cl
Peso molecular (g/mol) 418.18
Sinónimo 1-Dodecanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, didodecyldimethyl-, chloride (8CI), Didodecyldimethylammonium chloride (6CI,7CI), AQ 212, Aliquat 204, Dilauryldimethylammonium chloride, Dimethyldidodecylammonium chloride, Dimethyldilaurylammonium chloride, Isothan DL, Isothan DL 1, Quartamin D 24E, Quaternium 47, 1-Dodecanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, didodecyldimethyl-, chloride (8CI), Didodecyldimethylammonium chloride (6CI,7CI), AQ 212, Aliquat 204, Dilauryldimethylammonium chloride, Dimethyldidodecylammonium chloride, Dimethyldilaurylammonium chloride, Isothan DL, Isothan DL 1, Quartamin D 24E, Quaternium 47
Nombre IUPAC didodecilo (dimetil)azanio; cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Didodecyldimethylammonium Chloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H56N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(3,4)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-26H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.4101
Porcentaje de pureza >95%