Learn More
Bromuro de didodecildimetilamonio, TRC
Código de producto. 30240658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240658 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30240658 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD441745500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Didodecyldimethylammonium Bromide
CAS 3282-73-3
Fórmula molecular C26H56BrN
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-Dodecanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, bromide (9CI), Ammonium, didodecyldimethyl-, bromide (8CI), Didodecyldimethylammonium bromide (7CI), Bis(dodecyl)dimethylammonium bromide, Bis(n-dodecyl)dimethylammonium bromide, DDAB, DDDMA, DMAB, Di-n-dodecyldimethylammonium bromide, Dilauryldimethylammonium bromide, Dimethyldidodecylammonium bromide, Dimethyldilaurylammonium bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C26H56N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(3,4)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-26H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC didodecil(dimetil)azanio;bromuro
Peso molecular (g/mol) 462.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.3596