Learn More
Bromuro de diodecildimetilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10215662 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10215662 25 g Frasco de plástico 25 g
10116940 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10215662 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 407120250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3282-73-3 | C26H56BrN | 462.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3282-73-3
Fórmula molecular C26H56BrN
Peso molecular (g/mol) 462.64
Número MDL MFCD00041969
Clave InChI XRWMGCFJVKDVMD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo didodecyldimethylammonium bromide, dilauryldimethylammonium bromide, n-dodecyl-n,n-dimethyldodecan-1-aminium bromide, didodecyl dimethyl ammonium bromide, unii-7y37a25k2i, dimethyldidodecylammonium bromide, 1-dodecanaminium, n-dodecyl-n,n-dimethyl-, bromide, didodecyl dimethyl azanium bromide, 1-dodecanaminium, n-dodecyl-n,n-dimethyl-, bromide 1:1
PubChem CID 18669
Nombre IUPAC didodecil(dimetil)azanio;bromuro
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Didodecyldimethylammonium bromide
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 161.0°C to 164.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3(CH2)11)2N(Br)(CH3)2
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.64
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Didodecyldimethylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.