Learn More
Bromuro de didodecildimetilamonio 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313845 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30313845 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREB12588350AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Didodecyldimethylammonium Bromide
CAS 3282-73-3
Nombres de analitos o componentes Didodecyldimethylammonium Bromide
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C26H56BrN
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-Dodecanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, bromide (9CI), Ammonium, didodecyldimethyl-, bromide (8CI), Didodecyldimethylammonium bromide (7CI), Bis(dodecyl)dimethylammonium bromide, Bis(n-dodecyl)dimethylammonium bromide, DDAB, DDDMA, DMAB, Di-n-dodecyldimethylammonium bromide, Dilauryldimethylammonium bromide, Dimethyldidodecylammonium bromide, Dimethyldilaurylammonium bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C26H56N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(3,4)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-26H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC bromuro de didodecil(dimetil)amonio
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 462.63
Cantidad 10 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 461,3596 g/mol