Learn More
Didodecilo ftalato, TRC
Código de producto. 17988664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17988664 100 mg 100 miligramos
17900075 1 g 1 g
17929734 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17988664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD441765100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2432-90-8
Fórmula molecular C32 H54 O4
Peso molecular (g/mol) 502.77
Sinónimo Phthalic acid, bis-dodecyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-didodecyl ester (ACI), 1,2-Benzenedicarboxylic acid, didodecyl ester (9CI), Phthalic acid, didodecyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Bis-didecyl phthalate, Di-n-dodecyl phthalate, Didodecyl phthalate, Dilauryl phthalate, NSC 68022, Vinycizer 126
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarboxilato de dodecilo
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis-dodecyl ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H54O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-23-27-35-31(33)29-25-21-22-26-30(29)32(34)36-28-24-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21-22,25-26H,3-20,23-24,27-28H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.4022