Learn More
Ftalato de didodecilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10635671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10635671 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10635671 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 407130250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Didodecyl phthalate
Nombre de nota 98%
CAS 2432-90-8
Punto de fusión 21.0°C to 23.0°C
Color De amarillo a pardo
Densidad 0.9400g/mL
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C32H54O4
Índice de refracción 1.4800 to 1.4820
Número MDL MFCD00041920
Cantidad 25 g
Beilstein 09, IV, 3186
Gravedad específica 0.94
Sinónimo didodecyl phthalate, dilauryl phthalate, didodecylphthalate, 1,2-benzenedicarboxylic acid, didodecyl ester, di-n-dodecyl phthalate, phthalic acid, didodecyl ester, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 1,2-didodecyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-didodecyl ester, 1, didodecyl ester, phthalic acid bis-dodecyl ester
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether, benzene
Clave InChI PUFGCEQWYLJYNJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarboxilato de dodecilo
Peso molecular (g/mol) 502.77
PubChem CID 17082
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.77
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo fino