Learn More
3,3'-tiodipropionato de didodecilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-Thiodipropionic acid didodecyl ester |
| CAS | 123-28-4 |
| Fórmula molecular | C30 H58 O4 S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3,3'-Thiodipropionic Acid Didodecyl Ester, Didodecyl 3,3'-thiodipropionate, Propanoic acid, 3,3'-thiobis-, 1,1'-didodecyl ester (ACI), Propanoic acid, 3,3'-thiobis-, didodecyl ester (9CI), Propionic acid, 3,3'-thiodi-, didodecyl ester (6CI, 8CI), 3,3'-Thiodipropionic acid di(n-dodecyl) ester, Advastab 800, Antiox DLTP, Antiox L, Antioxidant 800, Antioxidant AS, Antioxidant DLDP, Antioxidant DLTDP, Antioxidant DLTP, Antioxidant LTDP, Antioxidant TPL, Arbestab DLTP, Bis(dodecyloxycarbonylethyl) sulfide, BNX DLTDP, Carstab DLTDP, Chinox DLTP, Cyanox LTDP, D 1, D 1 (antioxidant), Didodecyl 3,3'-thiodipropionate, Dilauryl 3,3'-thiodipropionate, Dilauryl thiodipropionate, Dilauryl β,β'-thiodipropionate, Dilauryl β-thiodipropionate, DLT, DLTDP, DLTP, DMPTP, Gsinox DLTP, Hostanox SE 1, Ipognox 89, Irgafos PS 800, Irganox DLTP, Irganox PS 800, Irganox PS 800FD, Irganox PS 800FL, KY 800, Lauryl 3,3'-thiodipropionate, Lusmit, Milban F, Naugard DLTDP, Neganox DLTP, Nocrac 400, Nonox DLTDP, NSC 65494, Plastanox LTDP, Plastanox LTDP Antioxidant, PS 800, PS 800FD, PS 800FL, Rasumitto, Rasumitto LG, Songnox DLTDP, Sonox DLTDP, Stabilizer DLT, Sumilizer TPL, Sumilizer TPL-R, TF 6693, Thanox DLTP, Thiobis(dodecyl propionate), Thiodipropionic acid didodecyl ester, Tinogard DA, TPL, TPL-R, Tyox B, Yoshinox DLTP |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H58O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-33-29(31)23-27-35-28-24-30(32)34-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | 3-(3-dodecoxi-3-oxopropil)sulfanilpropanoato de dodecilo |
| Peso molecular (g/mol) | 514.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 514.4056 |