Learn More
3,3'-tiodipropionato de didodecilo, Mikromol
Código de producto. 30457992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30457992 100 mg
1 options
Código de producto. 30457992 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3963.010100
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3,3'-tiodipropionato de didodecilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Thiodipropionic acid didodecyl ester
CAS 123-28-4
Nombres de analitos o componentes 3,3'-Thiodipropionic acid didodecyl ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C30 H58 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3,3'-Thiodipropionic Acid Didodecyl Ester, Didodecyl 3,3'-thiodipropionate
Fórmula InChI InChI=1S/C30H58O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-33-29(31)23-27-35-28-24-30(32)34-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC 3-(3-dodecoxi-3-oxopropil)sulfanilpropanoato de dodecilo
Peso molecular (g/mol) 514.84
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.4056 g/mol