Learn More
Didesmetilclorpromazina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30376467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376467 100 mg
30378049 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30376467 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD440905100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3763-80-2
Fórmula molecular C15H16Cl2N2S
Peso molecular (g/mol) 327.27
Sinónimo 10-(3-Aminopropyl)-2-chloro-phenothiazine Monohydrochloride, Didemethylchlorpromazine Hydrochloride, Didesmethylchlorpromazine Hydrochloride, SKF 4577A
SMILES Cl.NCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Didesmethylchlorpromazine Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15ClN2S.ClH/c16-11-6-7-15-13(10-11)18(9-3-8-17)12-4-1-2-5-14(12)19-15;/h1-2,4-7,10H,3,8-9,17H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.0411