Learn More
Didesmetil Zolmitriptán (90%), TRC
Código de producto. 30133829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133829 25 mg 25 miligramos
30003410 5 mg 5 miligramos
30004948 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133829 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44165025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139264-15-6
Fórmula molecular C14 H17 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 259.3
Sinónimo 2-Oxazolidinone, 4-[[3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-yl]methyl]-, (4S)-, 2-Oxazolidinone, 4-[[3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-yl]methyl]-, (S)-, (4S)-4-[[3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl]methyl]-2-oxazolidinone, (S)-4-[[3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl]methyl]oxazolidin-2-one, (4S)-4-[[3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl]methyl]-1,3-oxazolidin-2-one
Nombre IUPAC (4S)-4-[[3-(2-aminoetil)-1H-indol-5-il]metil]-1,3-oxazolidina-2-one
SMILES NCCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Didesmethyl Zolmitriptan
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17N3O2/c15-4-3-10-7-16-13-2-1-9(6-12(10)13)5-11-8-19-14(18)17-11/h1-2,6-7,11,16H,3-5,8,15H2,(H,17,18)/t11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.1321