Learn More
Didesmetil Sibutramina, TRC
Código de producto. 30008848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008848 50 mg 50 miligramos
17953415 10 mg 10 miligramos
17991195 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008848 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44116550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84467-54-9
Fórmula molecular C15 H22 Cl N
Peso molecular (g/mol) 251.79
Sinónimo N,N-Didesmethylsibutramine, 1-(4-Chlorophenyl)-α-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine, (±)-Didesmethylsibutramine, 1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutan-1-amine, 1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutylamine, N-Didemethylsibutramine, N-Didesmethylsibutramine
Nombre IUPAC 1-[1-(4-clorofenil)ciclobutilo]-3-metilbutan-1-amina
SMILES CC(C)CC(N)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Didesmethyl Sibutramine
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22ClN/c1-11(2)10-14(17)15(8-3-9-15)12-4-6-13(16)7-5-12/h4-7,11,14H,3,8-10,17H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.1441
Porcentaje de pureza >95%