Learn More
Didesmetil Sibutramina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30005764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005764 5 mg 5 miligramos
30004020 10 mg 10 miligramos
30003904 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005764 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4411705MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84484-78-6
Peso molecular (g/mol) 288.26
SMILES Cl.CC(C)CC(N)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Didesmethyl Sibutramine Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15H23Cl2N
Sinónimo (1RS)-1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutan-1-amine Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. G (Pharmeuropa) as Hydrochloride, N,N-Didesmethylsibutramine Hydrochloride, Didesmethylsibutramine Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity G, Sibutramine Impurity G
Porcentaje de pureza >95%