Learn More
Didesmetil Sibutramina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30004020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004020 10 mg 10 miligramos
30005764 5 mg 5 miligramos
30003904 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44117010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84484-78-6
Peso molecular (g/mol) 288.26
Nombre IUPAC 1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-3-metilbutan-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)CC(N)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Didesmethylsibutramine Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H22 Cl N . Cl H
Sinónimo (1RS)-1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutan-1-amine Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. G (Pharmeuropa) as Hydrochloride, N,N-Didesmethylsibutramine Hydrochloride, Didesmethylsibutramine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22ClN.ClH/c1-11(2)10-14(17)15(8-3-9-15)12-4-6-13(16)7-5-12;/h4-7,11,14H,3,8-10,17H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.1208
Porcentaje de pureza >95%