Learn More
Didesmetil Sibutramina-d6, TRC
Código de producto. 30386989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386989 10 mg
30370484 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30386989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44116710MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189727-93-2
Fórmula molecular C15H16D6ClN
Peso molecular (g/mol) 257.83
Sinónimo 1-(4-Chlorophenyl)-alpha-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine-d6, (+/-)-Didesmethylsibutramine-d6, 1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl-d6]-3-methylbutylamine, 1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl-d6]-3-methylbutan-1-amine
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C(C(N)CC(C)C)(c2ccc(Cl)cc2)C1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Didesmethyl Sibutramine-d6
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22ClN/c1-11(2)10-14(17)15(8-3-9-15)12-4-6-13(16)7-5-12/h4-7,11,14H,3,8-10,17H2,1-2H3/i3D2,8D2,9D2