Learn More
Sal de clorhidrato de didesmetil erlotinib, TRC
Código de producto. 30378912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Código de producto. Cantidad
30378912 1 mg
1 options
Código de producto. 30378912 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4411051MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Didesmethyl Erlotinib Hydrochloride Salt
CAS 183320-12-9
Fórmula molecular C20 H19 N3 O4 . Cl H
Cantidad 1 mg
Sinónimo Ethanol, 2-[[4-[(3-ethynylphenyl)amino]-6-(2-hydroxyethoxy)-7-quinazolinyl]oxy]-, hydrochloride (1:1), Ethanol, 2,2'-[[4-[(3-ethynylphenyl)amino]-6,7-quinazolinediyl]bis(oxy)]bis-, monohydrochloride (9CI), 2,2'-[[4-[(3-Ethynylphenyl)amino]-6,7-quinazolinediyl]bis(oxy)]bis[ethanol] hydrochloride, CP 373943 HCl, Didesmethyl Erlotinib hydrochloride, Didesmethylerlotinib hydrochloride, N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-hydroxyethoxy)-4-quinazolinamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19N3O4.ClH/c1-2-14-4-3-5-15(10-14)23-20-16-11-18(26-8-6-24)19(27-9-7-25)12-17(16)21-13-22-20;/h1,3-5,10-13,24-25H,6-9H2,(H,21,22,23);1H
SMILES Cl.OCCOc1cc2ncnc(Nc3cccc(c3)C#C)c2cc1OCCO
Nombre IUPAC 2-[4-(3-etillanilino)-7-(2-hidroxietoxi)quinazolina-6-il]oxietanol; Cloruro
Peso molecular (g/mol) 401.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.1142