Learn More
Didesmetil Cariprazina, TRC
Código de producto. 30005535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005535 25 mg 25 miligramos
30009376 2.5 mg 2.50 miligramo
30003927 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44166325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 839712-25-3
Fórmula molecular C19H28Cl2N4O
Peso molecular (g/mol) 399.36
Sinónimo N-[trans-4-[2-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]ethyl]cyclohexyl]urea
SMILES ClC(C(Cl)=CC=C1)=C1N(CC2)CCN2CC[C@H]3CC[C@H](NC(N)=O)CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Didesmethyl Cariprazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28Cl2N4O/c20-16-2-1-3-17(18(16)21)25-12-10-24(11-13-25)9-8-14-4-6-15(7-5-14)23-19(22)26/h1-3,14-15H,4-13H2,(H3,22,23,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.164
Porcentaje de pureza >95%