Learn More
Didesethil Cloroquina, TRC
Código de producto. 17924405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17924405 10 mg 10 miligramos
17904945 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17924405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44096010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4298-14-0
Fórmula molecular C14 H18 Cl N3
Peso molecular (g/mol) 263.77
Nombre IUPAC 4-N-(7-cloroquinolina-4-il)pentano-1,4-diamina
SMILES CC(CCCN)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Didesethylchloroquine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18ClN3/c1-10(3-2-7-16)18-13-6-8-17-14-9-11(15)4-5-12(13)14/h4-6,8-10H,2-3,7,16H2,1H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.1189
Porcentaje de pureza >95%