Learn More
Didestilcloroquina hidroxiacetamida-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Didesethyl Chloroquine Hydroxyacetamide 1,1,2,2-pentyl-d4 |
| CAS | 1216956-86-3 |
| Fórmula molecular | C16 D4 H16 Cl N3 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-(4'-Glycolamidyl-1'-methyl-3,4-d4-butylamino)-7-chloroquinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20ClN3O2/c1-11(3-2-7-19-16(22)10-21)20-14-6-8-18-15-9-12(17)4-5-13(14)15/h4-6,8-9,11,21H,2-3,7,10H2,1H3,(H,18,20)(H,19,22)/i2D2,7D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(CC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12)C([2H])([2H])NC(=O)CO |
| Nombre IUPAC | N-[4-[(7-cloro-4-quinolil)amino]-1,1,2,2-tetradeuterio-pentil]-2-hidroxi-acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 325.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.1495 |