Learn More
Didestilcloroquina-d4, TRC
Código de producto. 30371731
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30371731 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30371731 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44096210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Didesethyl Chloroquine-d4
CAS 1215797-41-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14H14D4ClN3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Didesethyl Chloroquine D4
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18ClN3/c1-10(3-2-7-16)18-13-6-8-17-14-9-11(15)4-5-12(13)14/h4-6,8-10H,2-3,7,16H2,1H3,(H,17,18)/i2D2,7D2
SMILES [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])CC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
Peso molecular (g/mol) 267.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.144
Porcentaje de pureza >95