Learn More
Dideoxicitidineno, TRC
Código de producto. 30383547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383547 25 mg
30376056 1 mg
30370291 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383547 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43988025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7481-88-1
Fórmula molecular C9 H11 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 209.2
Sinónimo Cytidine, 2',3'-didehydro-2',3'-dideoxy-, Cytosine, 1-(2,3-dideoxy-β-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)- (8CI), 2',3'-Didehydro-2',3'-dideoxycytidine, 2',3'-Dideoxycytidin-2'-ene, 2'-Cytidinene, 2',3'-dideoxy-, D 4C, Dideoxycytidinene
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,5S)-5-(hidroximetil)-2,5-dihidrofurano-2-il]pirimidina-2-una
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',3'-Didehydro-2',3'-dideoxycytidine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N3O3/c10-7-3-4-12(9(14)11-7)8-2-1-6(5-13)15-8/h1-4,6,8,13H,5H2,(H2,10,11,14)/t6-,8+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.08