Learn More
Didemetildiuron, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3,4-Dichlorophenyl)urea |
| CAS | 2327-02-8 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula molecular | C7 H6 Cl2 N2 O |
| Sinónimo | Urea, (3,4-dichlorophenyl)- (6CI,7CI,8CI,9CI), N-(3,4-Dichlorophenyl)urea, 1-(3,4-Dichlorophenyl)urea, 3,4-DCPU, 3,4-Dichlorophenylurea, DCPU, Didemethyldiuron, Diuron-desdimethyl, Monouron |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6Cl2N2O/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12) |
| SMILES | NC(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | (3,4-diclorofenil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 205.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.9857 |