Learn More
Didemetil Mifepristona, TRC
Código de producto. 30133946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133946 10 mg 10 miligramos
30011086 1 mg 1 miligramo
30010135 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133946 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43955010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104004-92-4
Fórmula molecular C27 H31 N O2
Peso molecular (g/mol) 401.54
Sinónimo Estra-4,9-dien-3-one, 11-(4-aminophenyl)-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)-, (11β,17β)-, Estra-4,9-dien-3-one, 11-(4-aminophenyl)-17-hydroxy-17-(1-propynyl)-, (11β,17β)- (9CI), (11β,17β)-11-(4-Aminophenyl)-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)estra-4,9-dien-3-one, Aminopristone, Desmethylmetapristone, N,N-Didesmethylmifepristone, RU 42848, Didemethyl Mifepristone
Nombre IUPAC (8S,11R,13S,14S,17S)-11-(4-aminofenil)-17-hidroxi-13-metil-17-prop-1-ynil-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES CC#C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3[C@H](C[C@]12C)c5ccc(N)cc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Didemethyl Mifepristone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H31NO2/c1-3-13-27(30)14-12-24-22-10-6-18-15-20(29)9-11-21(18)25(22)23(16-26(24,27)2)17-4-7-19(28)8-5-17/h4-5,7-8,15,22-24,30H,6,9-12,14,16,28H2,1-2H3/t22-,23+,24-,26-,27-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.2355
Porcentaje de pureza >95%