Learn More
Didesmetilcurcumina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Didemethyl Curcumin |
| CAS | 60831-46-1 |
| Fórmula molecular | C19H16O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (1E,6E)-1,7-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Bis(3,4-Dihydroxy-trans-cinnamoyl)methane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H16O6/c20-14(5-1-12-3-7-16(22)18(24)9-12)11-15(21)6-2-13-4-8-17(23)19(25)10-13/h1-10,22-25H,11H2/b5-1+,6-2+ |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1/C=C/C(=O)CC(=O)/C=C/C2=CC(=C(C=C2)O)O)O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 340.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.0947 |