Learn More
Dideiodo Amiodarona, TRC
Código de producto. 30012149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012149 50 mg 50 miligramos
30011420 100 mg 100 miligramos
30007794 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012149 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43942050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23551-25-9
Fórmula molecular C25 H31 N O3
Peso molecular (g/mol) 393.52
Sinónimo Ketone, 2-butyl-3-benzofuranyl p-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl (7CI,8CI), Deiodoamiodarone, L 3937, (2-Butylbenzo-furan-3-yl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-methanone, Amiodaronhydrochorid Impurity A
Nombre IUPAC (2-butil-1-benzofurano-3-il)-[4-[2-(dietilamino)etoxi]fenil]metanano
SMILES CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(OCCN(CC)CC)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dideiodo Amiodarone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H31NO3/c1-4-7-11-23-24(21-10-8-9-12-22(21)29-23)25(27)19-13-15-20(16-14-19)28-18-17-26(5-2)6-3/h8-10,12-16H,4-7,11,17-18H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.2304
Porcentaje de pureza >95%