Learn More
Sulfonato de perfluorooctano de didecildimetilamonio, TRC
Código de producto. 30385148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385148 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30385148 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD58433010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorooctanesulfonic Acid Didecyldimethylammonium
CAS 251099-16-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C22 H48 N . C8 F17 O3 S
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonate (1:1) (ACI) H411, H401, H372, H360Fd, H360FD, H360F, H360Df, H360D, H360, 1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,
Fórmula InChI InChI=1S/C22H48N.C8HF17O3S/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28/h5-22H2,1-4H3;(H,26,27,28)/q+1;/p-1
SMILES CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC didecil(dimetil)azanio;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctano-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 825.745
Formula Weight (peso de la fórmula) 825.308
Porcentaje de pureza >95