Learn More
Dideciamina, TRC
Código de producto. 30384194
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30384194 10 g
30380612 1 g
30376058 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30384194 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD43943010G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1120-49-6
Fórmula molecular C20 H43 N
Peso molecular (g/mol) 297.56
Sinónimo N-Decyldecanamine, N-Decyl-1-decanaminde, Didecylamine (6CI,7CI,8CI), N,N-Didecylamine
Nombre IUPAC N-decildecan-1-amina
SMILES CCCCCCCCCCNCCCCCCCCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Didecylamine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H43N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21H,3-20H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.3396