Learn More
Didecil ftalato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10627561 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10627561 100 g Frasco de vidrio 100 g
10361581 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10627561 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 407101000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84-77-5 | C28H46O4 | 446.67 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-77-5
Fórmula molecular C28H46O4
Peso molecular (g/mol) 446.67
Número MDL MFCD00041915
Clave InChI PGIBJVOPLXHHGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo didecyl phthalate, decyl phthalate, di-n-decyl phthalate, vinicizer 105, phthalic acid, didecyl ester, vinysize 105, 1,2-benzenedicarboxylic acid, didecyl ester, bis n-decyl phthalate, didecyl 1,2-benzenedicarboxylate, unii-fi5fbn947z
PubChem CID 6788
ChEBI CHEBI:34676
Nombre IUPAC didecil benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES CCCCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Didecyl phthalate
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 4.0°C
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 261.0°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 232°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4790 to 1.4840
Cantidad 100 g
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.66
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido