Learn More
Didecil ftalato (~90%), TRC
Código de producto. 30381005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381005 1 g
30370416 10 g
30369281 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4393951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-77-5
Fórmula molecular C28 H46 O4
Peso molecular (g/mol) 446.66
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-didecyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, didecyl ester (9CI), Phthalic acid, didecyl ester (6CI,7CI,8CI), Bis(n-decyl)phthalate, DDP, Decyl phthalate, Di-n-decyl phthalate, Dicapryl phthalate, Didecyl phthalate, NSC 15319, Vinycizer 105, Phthalic acid didecyl ester
Nombre IUPAC didecil benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES CCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis-n-decyl ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C28H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-23-31-27(29)25-21-17-18-22-26(25)28(30)32-24-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,21-22H,3-16,19-20,23-24H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.3396