Learn More
Didecil Dimetil Cloruro de Amonio, TRC
Código de producto. 30012343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012343 25 g 25 g
30010267 10 g 10 g
30008989 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012343 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43937525G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7173-51-5
Fórmula molecular C22 H48 N . Cl
Peso molecular (g/mol) 362.08
Sinónimo 1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, didecyldimethyl-, chloride (8CI), Didecyldimethylammonium chloride (7CI), 2DB500E, AQ 210, Acticide, Acticide DDQ, Acticide DDQ 40, Arquad 10, Arquad 210, Arquad 210-50, Arquad 210-50E, Arquad 210-80, Arquad 210-80E, Arquad 210-85E, Asepas 3, Astop, BTC 1010, BTC 1010E, BTC 2250, BTC 99, Bardac 22, Bardac 2240, Bardac 2250, Bardac 2250J, Bardac 2250R, Bardac 2270E, Bardac 2270ETM, Bardac 2280, Bardac 2280G, Bardac 2280R, Bardac 50, Bio-Dac, Britewood Q, Britewood XL, Calgon H 130, Catiogen DDM, Catiogen DDM-PG, Cation DDC, Cation DDC 50, Cation DDC 80, D 10P, DDAC, DDC 80, Didecyldimethylammounium chloride, Dimethyldidecylammonium chloride, Dodigen 1881, Fentacare 1021-80, H 130, H 130 (molluscicide), K-Sanit BP 80, Kamin RM 2D50A, KleenGrow, Lipoquad 210-80E, M 21080, Macrotrol MT 200, Maquat 4450T, Maquat 4480E, Microbiocide B 74, Microbiocide N 750, N,N-Didecyl-N,N-dimethylammonium chloride, New Des 50, Nissan Cation 2DB, Nissan Cation 2DB500E, Nissan Cation 2DB800E, Quartamin D 10E, Quartamin D 10P, Quaternium 12, Querton 210CL, Septapav KhS 70, Slaoff 91, Sporekill, Stenquat 1010, Timbercote 2000, Tret-O-Lite XC 507
Nombre IUPAC didecil(dimetil)azanio; cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Didecyldimethylammonium chloride (DDAC-C10)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H48N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.3475
Porcentaje de pureza >95%