Learn More
Dideclorodihidroxiciclofosfamida (grado técnico), TRC
Código de producto. 30376839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376839 2.5 mg
30374237 25 mg
30385604 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376839 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD9063202.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90632-33-0
Fórmula molecular C7H17N2O4P
Peso molecular (g/mol) 224.19
Sinónimo 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-1,3,2-oxazaphosphinane 2-Oxide
SMILES OCCN(CCO)P1(=O)NCCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Didechlorodihydroxycyclophosphamide
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H17N2O4P/c10-5-3-9(4-6-11)14(12)8-2-1-7-13-14/h10-11H,1-7H2,(H,8,12)