Learn More
didanosina, Mikromol™
Código de producto. 17983056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17983056 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17983056 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1047.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Didanosina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Didanosine
CAS 69655-05-6
Nombres de analitos o componentes Didanosine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H12 N4 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Didanosine, 2',3'-dideoxyinosine, 9-(2,3-Dideoxy-beta-d-glycero-pentofuranosyl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N4O3/c15-3-6-1-2-7(17-6)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)16/h4-7,15H,1-3H2,(H,11,12,16)/t6-,7+/m0/s1
SMILES OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
Nombre IUPAC 9-[(2R,5S)-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1H-purin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 236.23
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236,0909 g/mol