Learn More
Didanosine, MedChemExpress
Código de producto. 16438438
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16438438 10 mg 10 miligramos
16424317 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16438438 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB024910mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Didanosine(Videx) is a reverse transcriptase inhibitor with an IC50 of 0.49 μM.
Didanosine(Videx) is a reverse transcriptase inhibitor with an IC50 of 0.49 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Didanosine
CAS 69655-05-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12N4O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2',3'-Dideoxyinosine ddI
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (264.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1CC[C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3O)O1
Peso molecular (g/mol) 236.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.23
Porcentaje de pureza 99.75%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus