Learn More
Didanosina EP Impureza A (Azatioprina EP Impureza F), Mikromol™
Código de producto. 30462133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462133 4 x 25 mg 100 miligramos
17922226 100 mg 100 miligramos
17902316 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462133 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1047.0100254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Didanosina EP Impureza A (Azatioprina EP Impureza F), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hypoxanthine
CAS 68-94-0
Nombres de analitos o componentes Hypoxanthine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H4 N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one (Hypoxanthine), 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one, Hypoxanthine, Didanosine Related Compound A (USP), Didanosine Imp. A (Ph. Int.), Didanosine Imp. A (EP), Didanosine Related Compound A, Azathioprine Impurity F, Didanosine Impurity A, Mercaptopurine Impurity A, Mercaptopurine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O=C1NC=Nc2[nH]cnc12
Nombre IUPAC 1,9-dihidropurin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 136.11
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 136,0385 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.